Learn More
Sodium 4-aminohippurate hydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11422438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15775.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 206658-83-5 | C9H10N2NaO3+ | 217.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206658-83-5
Formule moléculaire C9H10N2NaO3+
Poids moléculaire (g/mol) 217.18
Numéro MDL MFCD00150723
Clé InChI UNZMYCAEMNVPHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminohippurate sodium
CID PubChem 57465078
Nom IUPAC Sodium ; Acide 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-aminohippurate hydrate
Point de fusion 123°C to 127°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.17 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%