Learn More
Sodium 4-pentynoate, MedChemExpress
Code produit. 16486418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486418
Marque: Medchem Express HY15286
MedChemExpress Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-pentynoate
Forme physique Solid
CAS 101917-30-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H5NaO2
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (832.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (138.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCCC(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 120.08
Poids de la formule 120.08
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.