Learn More
Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress
Code produit. 16471186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
Code produit. 16471186
Marque: Medchem Express HY15654
MedChemExpress Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-phenylbutyrate
Forme physique Powder
CAS 1716-12-7
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11NaO2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium
Informations sur la solubilité H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[Na])CCCC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 186.18
Poids de la formule 186.18
Pourcentage de pureté 98.55%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.