Learn More
Norme AA de sodium : Na à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme AA de sodium : Na à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Méthodes | AA/GFAA |
| Noms d’analytes ou de composants | Sodium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Na |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| Formule InChI | InChI=1S/Na |
| Afficher plus |