Learn More
Sodium pour AAS 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12943185 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12943185 100 mL 100mL
12953185 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12943185 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 035 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    29.24€ / 100mL
    Économisez 2.91€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Solution standard à élément unique à flamme
Solvent or Matrix Chlorure d’hydrogène
Quantité 100 mL