Learn More
Acétate de sodium, 1,00 M (1,00 N), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750352
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 L
Packungsgröße:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
31750352 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31750352 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R71295001A
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
CAS 6131-90-4, 7732-18-5
% min. CAS 86.0, 11.75
% max. CAS 90.0, 12.22
Conditionnement Flacon en poly naturel
Formule moléculaire C2H9NaO5
pH 7,5 à 9,2
Quantité 1 L
Concentration or Composition Notes 1,00 molaire, 1,00 Normal
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;acetate;trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Qualité Laboratoire
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.