Learn More
Acétate de sodium, sol. aq. 3 M, pH 5,2, autoclavé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420317 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15420317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63560.=E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Note relative au nom Autoclaved
CAS 127-09-3
Concentration 3M aq. soln.
Odeur Odorless
Formule moléculaire C2H3NaO2
Formule linéaire NaOOCCH3
pH 5.2
Numéro MDL MFCD00012459
Quantité 125 mL
Forme physique Liquide
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Informations sur la solubilité Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC sodium acetate
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Poids de la formule 82.03