Learn More
Acétate de sodium, solution aqueuse 3 M, pH 5,2, exempt de RNAse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480217 250 mL 250mL
15470217 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61928.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50€
    108.65€ / 250mL
    Économisez 18.85€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82.03 g/mol
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution tampon d‘acétate de sodium pH 5,2 est largement utilisée pour la précipitation d‘acides nucléiques et la préparation de colorants de gel pour l‘électrophorèse sur gel de protéines. La solution tampon d‘acétate de sodium convient à la précipitation de l‘ADN, à l‘élution des protéines et à l‘utilisation dans des applications de biologie moléculaire telles que l‘étude Chip-on-Chip et l‘étude d‘inhibition enzymatique in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes. Sensible à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l‘écart des agents oxydants forts. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC acétate de sodium
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Note relative au nom RNAse free
pH 5.2
Forme physique Des mesures
Quantité 250 mL
Odeur Odorless
Formule linéaire NaOOCCH3
Informations sur la solubilité Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Poids de la formule 82.03
Qualité Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.