Learn More
Acétate de sodium anhydre, ≥99 %, réactif de biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420577 500 g 500g
15410577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.34€
    141.65€ / 500g
    Économisez 28.69€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-09-3 | Molecular Formula: C2H3NaO2 | Molecular Weight: 82.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L‘acétate de sodium, 99+ %, anhydre, est largement utilisé pour la précipitation des acides nucléiques et la préparation des colorants de gel pour l‘électrophorèse sur gel de protéines. La solution tampon d’acétate de sodium convient à la précipitation de l’ADN, à l’élution des protéines et à une utilisation dans les applications de biologie moléculaire telles que les essais ChIP-on-ChIP et les tests d’inhibition enzymatique in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,19 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Point de fusion 324°C
Note relative au nom Anhydrous, Molecular Biology Reagent
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8571
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.19g/L) at 20°C,and ethanol.
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded