Learn More
Acétate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10756111 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756111 5 kg Récipient en plastique 5kg
10794761 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10122350 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10756111 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2080/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    199.00€ / 5kg
    Économisez 38.00€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Acétate de sodium anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 324 °C
Couleur Blanc
pH 7,5 à 9,2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82,03g/mol
Conditionnement Récipient en plastique