Learn More
Acétate de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre granulaire), Fisher BioReagents
Code produit 10103243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103243 500 g Flacon poly 500g
10498913 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103243 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP333500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
L’acétate de sodium est ajouté aux réactions d’ADN pour faciliter la précipitation de l’ADN dans l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Anhydrous
Point de fusion 324 °C
Couleur Blanc
pH 7,5 à 9,2
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 1 % max. (à 105 °C)
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule linéaire CH3COONa
Merck Index 15, 8709
Nom IUPAC acétate de sodium
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité Non classé