Learn More
Acétate de sodium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., anhydre, Solstice
Code produit 15663810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
40kg
500g
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663810 1 kg 1kg
15683810 500 g 500g
15693810 5 kg 5kg
15603820 6 x 1 kg 6 pièces
15673810 40 kg 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15663810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 323191KG
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., anhydre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Point d’éclair >250 °C (>482 °F)
Température d’allumage 1112 °F
Formule linéaire CH3COONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Poids de la formule 82,03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ACS/certifié pur