Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille poly à large bouche
Flacon en poly naturel
Conditionnement:
2.50L
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31750452 2.5 kg Flacon en poly naturel 2.50L
31750133 500 g Bouteille poly à large bouche 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31750452 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS02502.5A5
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
pH 7.5-9.2
% max. CAS 101
Forme physique Cristaux et/ou morceaux
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en poly naturel
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC sodium acetate trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Pourcentage de pureté 99 à 101 %
Qualité ACS