Learn More
Acétate de sodium trihydraté, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
83.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
1 kg
Spécification
Point d’ébullition | 120°C to 123°C (1013 hPa) |
Point de fusion | 58°C |
CAS | 6131-90-4 |
pH | 7.5 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 101.0% |
Formule moléculaire | C2H9NaO5 |
Numéro MDL | MFCD00071557 |
Synonyme | Acetic acid sodium salt trihydrate |
Clé InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |