Learn More
Acétate de sodium trihydraté, BAKER, J.T. Baker™
Code produit 10589020 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10589020 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0517.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.38€
    34.29€ / 1kg
    Économisez 21.09€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Réactif de laboratoire
Spécification
CAS 6131-90-4
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C2H9NaO5
Synonyme Acetic acid sodium salt trihydrate
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate de sodium trihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 136.08