Learn More
Acétate de sodium, trihydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15508134 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15508134 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15598124 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15508134 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 346205
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
Note relative au nom Trihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 136.08
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.45kg