Learn More
Acétate de sodium trihydraté, pour HPLC, Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 1 kg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | HPLC |
| Conditionnement | Pot de poudre en plastique |