Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (calcul à la substance séchée), ≤0,00002 % d’Al, Solstice
Code produit 15632720 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15632720 25 kg 25kg
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.50kg
15642720 5 kg 5kg
15652720 6 x 1 kg 6 pièces
15662720 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15632720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2502225KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (calcul à la substance séchée), ≤0,00002 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate trihydrate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calcul à la substance séchée), ≤0.00002% Al
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 à 101.0%
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 99,0 à 101,0 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.
Température d’allumage 1112 °F
Conditionnement Sachet en papier / poly
Densité 1.45 g/cm3