Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (calcul à la substance séchée), ≤0,00002 % d’Al, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate Trihydrate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 5 kg |
| Formule linéaire | CH3COONa · 3H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Poids de la formule | 136,08g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 à 101 % (calcul à la substance séchée) |
| Qualité | puriss. |
| Afficher plus |