Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (calcul à la substance séchée), ≤0,00002 % d’Al, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15652720 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15652720 6 x 1 kg 6 pièces
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.50kg
15642720 5 kg 5kg
15662720 6 x 2.5 kg 6 pièces
15632720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15652720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 250226X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    243.42€ / 6 pièces
    Économisez 24.58€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (calcul à la substance séchée), ≤0,00002 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Trihydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forme physique Crystals
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 99,0 à 101,0 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.
Température d’allumage 1112 °F