Learn More
Acétate de sodium trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15613810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613810 500 g 500g
15693800 1 kg 1kg
15603810 2.5 kg 2.50kg
15653810 6 x 500 g 6 pièces
15633810 6 x 1 kg 6 pièces
15643810 6 x 2.5 kg 6 pièces
15623810 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15613810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 32318500G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Trihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro MDL MFCD00071557
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Poids de la formule 136,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Température d’allumage 1112 °F
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium acetate trihydrate