Learn More
Alendronate de sodium, Mikromol™
Code produit 17920586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920586 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1296.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
alendronate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium alendronate trihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sodium Alendronate Trihydrate
Formule InChI InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC sodio;(4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil)-hidroxifosfinato;trihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 325.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 325,0304 g/mol