Learn More
Alginate de sodium, technique, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10468800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10468800 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2160/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.68€
    184.00€ / 500g
    Économisez 97.68€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 300 °C
CAS 9005-38-3
Couleur Jaune
pH 5,5 à 7,5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numéro MDL 81310
Conditionnement Récipient de poudre en plastique