Learn More
Dihydrate d'aminosalicylate de sodium, LoGiCal
Code produit 30459895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459895 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459895 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1645.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium aminosalicylate dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
Nom IUPAC sodium;4-amino-2-hydroxybenzoate;dihydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 211.15
Quantité 10 mg
Poids de la formule 211,0457 g/mol