Learn More
Aminosalicylate de sodium dihydraté, Mikromol™
Code produit 17951076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951076 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1645.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dihydrate d'aminosalicylate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium aminosalicylate dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
Nom IUPAC sodium ;4-amino-2-hydroxybenzoate ;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 211.15
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211,0457 g/mol