Learn More
Phosphate d’ammonium de sodium tétrahydraté (cristallin / certifié), Fisher Chemical
Code produit 12966294 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12966294 500 g Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12966294 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 218 500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate
Point de fusion 79°C
CAS 7783-13-3
Couleur Incolore
pH 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire H13NNaO8P
Formule linéaire NaNH4HPO4·4H2O
Numéro MDL MFCD00066970
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 209.067
CID PubChem 56924540
Poids de la formule 209.07
Qualité Produits certifiés
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.54g/cm³