Learn More
Heptahydrate d’arséniate de sodium dibasique, réactif ACS, 98,0 à 102,0 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15628160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15628160 50 g Flacon poly 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15628160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S966350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium arsenate dibasic heptahydrate
CAS 10048-95-0
Quantité 50 g
Formule moléculaire AsH15Na2O11
Formule linéaire Na2HAsO4 · 7H2O
Numéro MDL MFCD00149179
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
Clé InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodium heptahydrate hydrogen arsorate
Poids moléculaire (g/mol) 312.01
CID PubChem 61460
Poids de la formule 312.01g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Conditionnement Flacon poly