Learn More
Ascorbate de sodium, Mikromol™
Code produit 17929614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17929614 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929614 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3465.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ascorbate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Noms d’analytes ou de composants Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 O6 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
Nom IUPAC sodium ;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Quantité 250 mg
Poids de la formule 198,014 g/mol