Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azoture de sodium, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 12605117 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12605117 100 g 100g
12695107 25 g 25g
12615117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12605117 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.40€
    84.65€ / 100g
    Économisez 12.75€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
L’azoture de sodium, numéro CAS 26628-22-8, est le sel de sodium de l’azoture d’hydrogène (acide hydrazoïque).Ce composé présente des activités antibactériennes et mutagènes.Il peut également inhiber la chaîne respiratoire mitochondriale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour le transfert d‘Azuration / Diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC azoture de sodium
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 300.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium azide
Point de fusion 275.0°C
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.85
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Densité 1.8500g/mL
Formule linéaire NaN3
Merck Index 15,8717
Informations sur la solubilité Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.