Learn More
Azoture de sodium, ≥ 99 %, (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11456272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456272 25 g
11466272 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210289125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.011
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC sodium ; azoture
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Azide
Forme physique Crystalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Poids de la formule 65