Learn More
Azoture de sodium, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15835188 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15835188 100 g Flacon en plastique 100g
15845188 500 g Flacon en plastique 500g
15895328 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15835188 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J21610.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.011
Numéro MDL MFCD00003536
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC sodium ; azoture
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Azide
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN1687
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.846
Densité 1.846