Learn More
Azoture de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals.Sodium azide is used in organic synthesis for the introduction of an azide group to prepare a desired compound. It acts as a precursor to prepare inorganic azides like lead azide and silver azide. In biochemistry, it is useful as a probe reagent and a preservative. It also acts as a nitridizing agent and cytochrome oxidase inhibitor. Further, it is used as a propellant in airbags.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Azide |
| Point de fusion | ∽275° (decomposition) |
| Forme physique | Poudre ou granulés |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Densité | 1.846 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether. |
| Poids de la formule | 65.01 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Ungraded |
Safety and Handling
- Sodium azide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..