Learn More
Azoture de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10776301 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10776301 100 g 100g
10325720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776301 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2360/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.85€
    57.60€ / 100g
    Économisez 42.25€
    42% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
N3Na, numéro CAS-26628-22-8, azoture de sodium, acide hydrazoïque, sel de sodium, azide, sodium, azide de sodium, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid allemand, azoture de sodium na n3, natriumazid, 100 g, 300 °C, CHEBI: 278547, Blanc, 65,01 g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, azoture de sodium, 275 °C, 3536, 65,011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.011
Numéro MDL 3536
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC azoture de sodium
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 300 °C
Point de fusion 275 °C
Couleur Blanc
pH 10
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 65,01g/mol
Qualité Extra pur
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.