Description
- L'azide de sodium est utilisé comme conservateur pour les réactifs de laboratoire et comme agent bactériostatique dans les solutions de stockage.
- Inhibant la flore à Gram négatif, elle est par conséquent incluse dans les milieux de culture pour l'isolement sélectif des streptocoques et des staphylocoques.
- Elle a été utilisée pour éviter la contamination bactérienne lors de la chromatographie sur colonne RPC-5 de fragments d'ADN.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SODIUM AZIDE |
| Point de fusion | >300 °C (décomposition) |
| CAS | 26628-22-8 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | N3Na |
| Formule linéaire | NaN3 |
| Numéro MDL | MFCD00003536 |
| Synonyme | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Azoture de sodium
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301-EN CAS D'INGESTION:.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .