Learn More
Azoture de sodium, OR, Macron Fine Chemicals™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Azide |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 65.01 |
| Conditionnement | Poly |