Learn More
Azidure de sodium, TRC
Code produit 30006202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006202 5 g 5g
30003881 25 g 25g
30006259 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006202 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6125305G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Synonyme Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
Nom IUPAC sodium ; azoture
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Azide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Poids de la formule 64.999