Learn More
Azoture de sodium, poudre blanche, Fisher BioReagents
Code produit 10677243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly/de poison
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677243 500 g Flacon poly/de poison 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10677243 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP922I500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • L’azoture de sodium est aisément soluble dans l’eau
  • Manipulez avec précaution et suivez toutes les recommandations de stockage
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 300°C
Nom chimique ou matériau Sodium Azide
Point de fusion 275°C
CAS 26628-22-8
Couleur Blanc
pH 10
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly/de poison
Densité 1.850 g/cm³
Formule moléculaire N3Na
Merck Index 15, 8717
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Nom IUPAC azoture de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 65.011
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Poids de la formule 65.01
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.