Learn More
Sodium Benzoate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Code produit 10132210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Plastic powder jar
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10132210 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10132210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2441/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 300°C
CAS 532-32-1
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Powder/Solid
Quantité 500 g
Formule moléculaire C7H5NaO2
Numéro MDL MFCD00012463
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC sodium benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
CID PubChem 517055
Poids de la formule 144.11g/mol
Conditionnement Plastic powder jar
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.