Learn More
Le benzoate de sodium, extra pur, SLR, est conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10284060 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10284060 500 g 500g
10488990 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284060 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2440/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
Nom IUPAC sodium ; benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 144.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic acid, sodium salt