Learn More
Benzoate de sodium, LoGiCal
Code produit 30462928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462928 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462928 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0730.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Noms d’analytes ou de composants Benzoic Acid Sodium Salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC sodium ; benzoate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 144.1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 144,0187 g/mol