Learn More
Benzoate de sodium, Mikromol™
Code produit 17921786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921786 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17921786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0730.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzoate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Noms d’analytes ou de composants Benzoic Acid Sodium Salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC sodium ; benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 144.1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 144,0187 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.