Learn More
Benzoate de sodium, multiofficinal, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15558134 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15558134 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558134 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 350105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.97€
    556.09€ / 2.5kg
    Économisez 229.88€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Multi-compendial grade sodium benzoate for manufacturing, processing, or repackaging applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Benzoate
CAS 532-32-1
Forme physique Powder
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire C7H5NaO2
Numéro MDL MFCD00012463
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Benzoate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
CID PubChem 517055
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté 1.006
Qualité Multiofficinal / NF
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.44kg