Learn More
Bêta-glycérophosphate de sodium pentahydraté, 98-102 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 102°C |
| CAS | 13408-09-8 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C3H19Na2O11P |
| Numéro MDL | MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135 |
| Synonyme | unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate |
| Clé InChI | VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?