Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 10,0
Code produit 15405299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405299 250 mL 250mL
15415299 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405299 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63025.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système de tampon bicarbonate est important dans de nombreux processus cellulaires différents. Il est également utilisé dans la formation d’acide dans la lumière sur l’estomac. Utilisé pour neutraliser le pH du chyme quittant l’estomac et entrant dans l’intestin grêle. Il est également utilisé pour maintenir le pH dans les échantillons de sérum.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 1M
pH 10.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 10.0
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate