Learn More
Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424879 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62495.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.63€
    70.65€ / 500mL
    Économisez 14.98€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144-55-8 | Molecular Formula: CHNaO3 | Molecular Weight: 84.01 g/mol
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système de tampon bicarbonate est important dans de nombreux processus cellulaires différents. Il est également utilisé dans la formation d’acide dans la lumière sur l’estomac. Utilisé pour neutraliser le pH du chyme quittant l’estomac et entrant dans l’intestin grêle. Il est également utilisé pour maintenir le pH dans les échantillons de sérum.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentration 1 M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène