Learn More
Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483179 500 mL 500mL
15473179 250 mL 250mL
15493179 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60408.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.36€
    100.65€ / 500mL
    Économisez 19.71€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Sodium bicarbonate acts a weak buffer with that makes maintaining a pH range of 7.2 - 7.6. It is also used as a nutrient source. This solution prepared in water is used as injection in Pharmaceutical industry.is used to treat cement contamination ins hore pac drilling slurry and bentonite water based drilling fluids.It is also used as a buffer. Sodium bicarbonate will remove calcium and manganese making hard water soft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bicarbonate de sodium agit comme un tampon faible permettant le maintien d’une plage de pH comprise entre 7,2 et 7,6. Il est également utilisé comme source de nutriment. Cette solution préparée dans l’eau sert d’injection dans l’industrie pharmaceutique. Elle est utilisée pour traiter la contamination du ciment dans les boues de forage ins hore pac et les fluides de forage à base d’eau de bentonite. Elle est également utilisée comme tampon. Le bicarbonate de sodium élimine le calcium et le manganèse, ce qui adoucit l’eau dure.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des acides puissants, des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentration 1 M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water