Learn More
Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate |
| Point de fusion | 270.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.50% |
| Formule linéaire | NaHCO3 |
| Fieser | 03,260; 05,595; 11,476; 17,180 |
| Merck Index | 15, 8719 |
| Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche