Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour la biochimie
Code produit 12655057 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12655057 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12655057 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447100010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    61.65€ / 1kg
    Économisez 9.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Tampon biologique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
CAS 144-55-8
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire CHNaO3
Formule linéaire NaHCO3
Numéro MDL MFCD00003528
Merck Index 158719
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Informations sur la solubilité Clear colorless
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie