Learn More
Bicarbonate de sodium, + de 99,7 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10128190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10128190 25 g Flacon en plastique 25g
10118190 1 kg Flacon en plastique 1kg
11984301 5 kg Flacon en plastique 5kg
13458578 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10128190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424270250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Formule linéaire NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Réactif ACS