Learn More
Bicarbonate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10493635 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10493635 25 kg Tambour en fibre 25kg
10694782 1 kg Flacon en plastique 1kg
10051210 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10493635 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    207.65€ / 25kg
    Économisez 39.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bicarbonate de sodium, + de 99 %, CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosane, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, bicarbonate de sodium, 5 kg, 20 ppm max., 100 ppm max., CHEBI:32139, blanc, 205-633-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 kg
Conditionnement Tambour en fibre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur